di-Ammonium oxalate monohydraté ≥99.0%, en poudre ACS
Fournisseur: MP Biomedicals
|
Attention
|
Synonyms:
Ammonium oxalate monohydrate, Ammonium oxalate-1-hydrate, Oxalic acid diammonium salt monohydrate, Oxalic acid ammonium salt monohydrate, Ammonium ethanedioate monohydrate, Ammonium Oxalate, Monohydrate
0219140891
0219140880
0219140890
ICNA0219140891EA
161
EUR
ICNA0219140891
ICNA0219140880
ICNA0219140890
di-Ammonium oxalate monohydraté ≥99.0%, en poudre ACS
di-Ammonium oxalate monohydraté
Chloride ≤0,002%
Iron ≤2 ppm
sulphate ≤0,002%
Formule:
(NH₄)₂C₂O₄·H₂O MW: 142.11 g/mol Point d'ébullition: 70 Point de fusion: 70 Densité: ∼1.5 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149694 Numéro CAS: 6009-70-7 EINECS: 214-202-3 ONU: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,00541 |
Résultats des tests de spécification
Synonyms | Ethanedioic Acid Monohydrate; Oxalic acid diammonium salt |
Form | White Powder |
Storage | Store at room temperature (15 to 30 °C) |
Heavy Metals | ≤5 ppm |
Insoluble Matter | ≤0,005% |
Residue on Ignition | ≤0,02% |
Chloride | ≤0.002% |
Iron | ≤2 ppm |
Sulphate | ≤0.002% |