Calcium oxalate monohydraté ≥99.9985% (sur base traces de métaux) (excluding 25 ppm max alkali earths), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Oxalic acid calcium salt monohydrate, Calcium ethanedioate monohydrate
13007.06
13007.14
13007.06EA
71.4
EUR
13007.06
13007.14
Calcium oxalate monohydraté ≥99.9985% (sur base traces de métaux) (excluding 25 ppm max alkali earths), Puratronic®
Calcium oxalate monohydraté
Purity: 99.9985%
CAS No.: 5794-28-5
Molecular Formula: CaC2O4.H2O
Formula Weight: 146.11 (128.10anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.12
Melting Point: 200°
Merck Reference: 14,1685
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00150039
Formule:
C₂CaO₄·1H₂O MW: 146.11 g/mol Point de fusion: 200 Densité: 2.12 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150039 Numéro CAS: 5794-28-5 EINECS: 209-260-1 ONU: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,1685 |