Imprimer
Acétate de nickel tetrahydraté 99%, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
415540050 415545000 415541000
ACRO415540050EA 26.2 EUR
ACRO415540050 ACRO415545000 ACRO415541000
Acétate de nickel tetrahydraté 99%, très pur
Acétate de nickel tetrahydraté
Formule: C₄H₆NiO₄·4H₂O
Point d'ébullition: 16 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 250 °C
Densité: 1,798 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066973
Numéro CAS: 6018-89-9
EINECS: 206-761-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06583
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.5 %
Cobalt (Co) ≤0.2 %
Iron (Fe) ≤20 ppm