Imprimer
Manganèse (II) acétate tetrahydraté
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Manganese acetate tetrahydrate, Manganese diacetate tetrahydrate, Acetic acid manganese (II) salt tetrahydrate
0277.1 0277.2 0277.3
ROTH0277.1EA 0 EUR
ROTH0277.1 ROTH0277.2 ROTH0277.3
Manganèse (II) acétate tetrahydraté
Manganèse (II) acétate tetrahydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Mn·4H₂O
MW: 245.09 g/mol
Point de fusion: 300
Densité: 1.58 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00062552
Numéro CAS: 6156-78-1
EINECS: 211-334-3
Merck Index: 13,05746