Imprimer
Cuivre (II) acétate monohydraté, soluble, EMPLURA®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Copper diacetate monohydrate, Cupric acetate monohydrate, Acetic acid copper (II) salt monohydrate, Copper(II) acetate hydrate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.02710.0500 1.02710.9050 1.02710.1700
1.02710.0500EA 157 EUR
1.02710.0500 1.02710.9050 1.02710.1700
Cuivre (II) acétate monohydraté, soluble, EMPLURA®, Supelco®
Cuivre (II) acétate monohydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
MW: 199.65 g/mol
Point de fusion: 115
Densité: 1.88 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149570
Numéro CAS: 6046-93-1
ONU: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02651
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (iodometric) ≥ 99.0 %
In water insoluble matter ≤ 0.1 %
pH-value (2 %; water) 5.2 - 5.5
Chloride (Cl) ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.2 %
Fe (Iron) ≤ 0.005 %
Zn (Zinc) ≤ 0.01 %