Imprimer
Cuivre (II) acétate ≥99.999% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Acetic acid copper (II) salt, Cupric acetate, Copper diacetate
44355.06 44355.14 44355.22
44355.06EA 131 EUR
44355.06 44355.14 44355.22
Cuivre (II) acétate ≥99.999% (base métaux)
Cuivre (II) acétate
Purity: 99.999% CAS No.: 142-71-2 Molecular Formula: Cu(OOCCH3)2 Formula Weight: 181.63 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Blue-green Odour: Odourless Merck Reference: 14,2624 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00008690
Formule: CuCH₃CO₂
Point d'ébullition: 240 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 115 °C
Densité: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008690
Numéro CAS: 142-71-2
EINECS: 205-553-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2624