Imprimer
Cuivre (II) acétate monohydraté 98+%, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Copper diacetate monohydrate, Cupric acetate monohydrate, Acetic acid copper (II) salt monohydrate, Copper(II) acetate hydrate
203121000 203125000 203120025
ACRO203121000EA 27.2 EUR
ACRO203121000 ACRO203125000 ACRO203120025
Cuivre (II) acétate monohydraté 98+%, très pur
Cuivre (II) acétate monohydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
MW: 199.65 g/mol
Point d'ébullition: 240 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149570
Numéro CAS: 6046-93-1
EINECS: 205-553-3
ONU: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 13,02651
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue-green to blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %