Imprimer
Plomb (II) acétate trihydraté ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A11746.0B A11746.30
A11746.0BEA 87.9 EUR
A11746.0B A11746.30
Plomb (II) acétate trihydraté ≥99%
Diacétate de plomb trihydraté
Purity: 99% CAS No.: 6080-56-4 Molecular Formula: Pb(OOCCH3)2.3H2O Formula Weight: 379.33 (325.28anhy) Melting Point: 75° Beilstein Reference: 3730298 Merck Reference: 14,5397 UN No.: 1616 MDL No.: MFCD00150023
Formule: (H₃CCOO)₂Pb·3H₂O
Point d'ébullition: 280 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 75 °C
Densité: 2,55
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150023
Numéro CAS: 6080-56-4
EINECS: 206-104-4
ONU: 1616
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,5397
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=351511a44fbb598a2d7fa1fa4ab395427b6168f1&vid=67e858e5f0dc4d04dd796541b3c0ad5aa73f8dc8&prid=web&clid=SAPDAM