Imprimer
Magnésium acétate tétrahydraté
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Acetic acid magnesium salt tetrahydrate, Magnesium di(acetate) tetrahydrate
0275.1 0275.2 0275.3
ROTH0275.1EA 0 EUR
ROTH0275.1 ROTH0275.2 ROTH0275.3
Magnésium acétate tétrahydraté
Magnésium acétate tetrahydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
Point de fusion: 80 °C
Densité: 1.454 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149214
Numéro CAS: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Merck Index: 13,05676