Magnésium acétate tétrahydraté, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms:
Acetic acid magnesium salt tetrahydrate, Magnesium di(acetate) tetrahydrate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.05819.0250
1.05819.1000
1.05819.9050
1.05819.0250EA
106
EUR
1.05819.0250
1.05819.1000
1.05819.9050
Magnésium acétate tétrahydraté, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Magnésium acétate tetrahydraté
Formule:
(H₃CCOO)₂Mg·4H₂O MW: 214.46 g/mol Point de fusion: 80 Densité: 1.454 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149214 Numéro CAS: 16674-78-5 EINECS: 205-554-9 Merck Index: 13,05676 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 1200 g/l (15 °C) |
Melting Point | 80 °C |
Molar Mass | 214.46 g/mol |
Bulk Density | 510 kg/m3 |
Density | 1.45 g/cm3 |
pH | 6.1 (50 g/l, H2O, 20 °C) |