Imprimer
Magnésium acétate tétrahydraté 98+% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Acetic acid magnesium salt tetrahydrate, Magnesium di(acetate) tetrahydrate
423870050 423875000
ACRO423870050EA 24.4 EUR
ACRO423870050 ACRO423875000
Magnésium acétate tétrahydraté 98+% ACS
Magnésium acétate tetrahydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
Point de fusion: 80 °C
Densité: 1,454 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149214
Numéro CAS: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Merck Index: 13,05676
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Manganese (Mn) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Strontium (Sr) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %