Imprimer
Magnésium acétate tétrahydraté 99.5% pour analyses
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Acetic acid magnesium salt tetrahydrate, Magnesium di(acetate) tetrahydrate
270500010 270500050 270500051
ACRO270500010EA 136 EUR
ACRO270500010 ACRO270500050 ACRO270500051
Magnésium acétate tétrahydraté 99.5% pour analyses
Magnésium acétate tetrahydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
MW: 214.46 g/mol
Point de fusion: 80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149214
Numéro CAS: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Merck Index: 13,05676
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥99.4 %
pH 7 to 9 (5% aq. soln. at 20°C)
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Barium (Ba) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Strontium (Sr) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Total nitrogen compounds ≤0.001 % (as N)