Imprimer
Sodium acétate hydraté ≥99.9985% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
41685.06 41685.14 41685.22
41685.06EA 68.3 EUR
41685.06 41685.14 41685.22
Sodium acétate hydraté ≥99.9985% (base métaux), Puratronic®
Sodium acétate hydraté
Purity: 99.9985% CAS No.: 41484-91-7 Molecular Formula: NaOOCCH3.xH2O (x~3) Formula Weight: 82.03(anhy) Physical Form: Powder Density: 1.45 Melting Point: 58° Merck Reference: 14,8571 MDL No.: MFCD00071557
Formule: H₃CCOONa·3H₂O
MW: 100.05 g/mol
Point de fusion: 58 °C
Densité: 1.45
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071557
Numéro CAS: 41484-91-7
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 14,8571