Sodium acétate trihydraté 99+% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Acetic acid sodium salt trihydrate
424260010
424260250
424260025
ACRO424260010EA
54.4
EUR
ACRO424260010
ACRO424260250
ACRO424260025
Sodium acétate trihydraté 99+% ACS
Sodium acétate trihydraté
Formule:
H₃CCOONa·3H₂O MW: 136.08 g/mol Point de fusion: 58 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00071557 Numéro CAS: 6131-90-4 EINECS: 204-823-8 Merck Index: 13,08642 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Transparent white Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
pH | 7.5 to 9.2 (5 % at 25.0°C) |
Titration with HClO4 | 99.0 to 101.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Phosphate (PO4) | ≤5 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤0.002 % |
Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.002 % |
Potassium (K) | ≤0.005 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |
KMnO4-reducing substance | Passes test |