Imprimer
Sodium acétate trihydraté 99+%, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Acetic acid sodium salt trihydrate
123240010 123240050
ACRO123240010EA 57.4 EUR
ACRO123240010 ACRO123240050
Sodium acétate trihydraté 99+%, très pur
Sodium acétate trihydraté
Formule: H₃CCOONa·3H₂O
MW: 136.08 g/mol
Point de fusion: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071557
Numéro CAS: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 13,08642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤500 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.05 %