Imprimer
Hydrazine dichlorhydrate 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
411761000 411765000 411760025
ACRO411761000EA 49.5 EUR
ACRO411761000 ACRO411765000 ACRO411760025
Hydrazine dichlorhydrate 99%
Hydrazine dichlorhydrate
Formule: H₆Cl₂N₂
Point de fusion: 198 °C
Densité: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064543
Numéro CAS: 5341-61-7
EINECS: 226-283-2
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04789
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %