Imprimer
Hydrazinium sulfate ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Hydrazine sulphate salt, Hydrazine sulphate
A10792.30 A10792.A1
A10792.30EA 37.3 EUR
A10792.30 A10792.A1
Hydrazinium sulfate ≥99%
Hydrazinium sulfate
Purity: 99+% CAS No.: 10034-93-2 Molecular Formula: H2NNH2.H2SO4 Formula Weight: 130.12 Odour: Odourless pH: 1.3 Melting Point: 254° Merck Reference: 14,4772 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00044873
Formule: NH₂NH₂·H₂SO₄
Point de fusion: 254 °C
Densité: 1.370
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044873
Numéro CAS: 10034-93-2
EINECS: 233-110-4
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,4772
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e277940036b3cf71839ff7458f0c7d08bff6f6d5&vid=7a677e6f1725cfa1b9bdef05cc04304e6739079e&prid=web&clid=SAPDAM