Imprimer
Guanidium thiocyanate
Fournisseur: Serva
Attention
Synonyms: Guanidinium sulphocyanide, GTC, Guanidine Thiocyanate, Guanidinium rhodanide
39577.01 39577.02
SERA39577.01EA 71 EUR
SERA39577.01 SERA39577.02
Guanidium thiocyanate
Thiocyanate de guanidinium
Formule: CH₅N₃·CHNS
MW: 118.16 g/mol
Point de fusion: 118
Densité: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013027
Numéro CAS: 593-84-0
EINECS: 209-812-1