Imprimer
Guanidium thiocyanate zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Guanidinium sulphocyanide, GTC, Guanidine Thiocyanate, Guanidinium rhodanide
MQ200
8.20613.0250 8.20613.1000 8.20613.0050
8.20613.0250EA 114 EUR
8.20613.0250 8.20613.1000 8.20613.0050
Guanidium thiocyanate zS, Sigma-Aldrich®
Thiocyanate de guanidinium
Formule: CH₅N₃·CHNS
MW: 118.16 g/mol
Point de fusion: 118
Densité: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013027
Numéro CAS: 593-84-0
EINECS: 209-812-1
ONU: 1759
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1420 g/l (20 °C)
Melting Point 118 °C
Molar Mass 118.16 g/mol
Bulk Density 630 kg/m3
Density 1.29 g/cm3 (20 °C)
pH 4.8 - 6.0 (1420 g/l, H2O, 20 °C) (saturated solution)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material