Imprimer
Guanidium thiocyanate, Millipore®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04167.0250 1.04167.1000
1.04167.0250EA 181 EUR
1.04167.0250 1.04167.1000
Guanidium thiocyanate, Millipore®
Thiocyanate de guanidinium
Formule: CH₅N₃·CHNS
Point de fusion: 118 °C
Densité: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013027
Numéro CAS: 593-84-0
EINECS: 209-812-1
ONU: 1759
ADR: 8,III