Imprimer
Guanidium thiocyanate 99
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Guanidinium sulphocyanide, GTC, Guanidine Thiocyanate, Guanidinium rhodanide
B21250.0E B21250.22 B21250.36
B21250.0EEA 930 EUR
B21250.0E B21250.22 B21250.36
Guanidium thiocyanate 99
Thiocyanate de guanidinium
Purity: 99% CAS No.: 593-84-0 Molecular Formula: CH5N3.HSCN Formula Weight: 118.16 Melting Point: 118-122° Beilstein Reference: 3563461
Formule: NH₂C(=NH)NH₂·HSCN
MW: 118.16 g/mol
Point de fusion: 118…122 °C
Densité: 1.29
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013027
Numéro CAS: 593-84-0
EINECS: 209-812-1