Carbonate de guanidinium
Fournisseur: Molekula
|
Attention
|
32431272-5KG
32431272-1KG
MOLE32431272-5KGEA
0
EUR
MOLE32431272-5KG
MOLE32431272-1KG
Carbonate de guanidinium
Carbonate de guanidinium
Formule:
C₃H₁₂N₆O₃ Point de fusion: 197 °C Densité: 1,251 g/cm³ (20 °C) |
Numéro MDL:
MFCD00013029 Numéro CAS: 593-85-1 EINECS: 209-813-7 |