Imprimer
4-(Méthylamino)phénol sulfate, Photo-Rex®
Fournisseur: Merck
Attention
1.07299.0250 1.07299.1000
1.07299.0250EA 65.9 EUR
1.07299.0250 1.07299.1000
4-(Méthylamino)phénol sulfate, Photo-Rex®
4-(Méthylamino)phénol sulfate
Formule: C₁₄H₂₀N₂O₆S
Point d'ébullition: 227 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 86 °C
Densité: 1.434 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013140
Numéro CAS: 55-55-0
EINECS: 200-237-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06046