Imprimer
4-(Méthylamino)phénol sulfate 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A16236.0B A16236.18 A16236.30
A16236.0BEA 217 EUR
A16236.0B A16236.18 A16236.30
4-(Méthylamino)phénol sulfate 99%
4-(Méthylamino)phénol sulfate
Purity: 99% CAS No.: 55-55-0 Molecular Formula: C14H18N2O2.H2SO4 Formula Weight: 344.38 Melting Point: ca 260° dec. Beilstein Reference: 3919382 Merck Reference: 14,6017 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00013140
Formule: C₁₄H₂₀N₂O₆S
Point d'ébullition: 227 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 260 °C (dec.)
Densité: 1.434 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013140
Numéro CAS: 55-55-0
EINECS: 200-237-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,6017