Imprimer
4-(Méthylamino)phénol sulfate 99%, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
156800050 156801000 156805000 156800025
ACRO156800050EA 27.9 EUR
ACRO156800050 ACRO156801000 ACRO156805000 ACRO156800025
4-(Méthylamino)phénol sulfate 99%, très pur
4-(Méthylamino)phénol sulfate
Formule: C₁₄H₂₀N₂O₆S
Point d'ébullition: 227 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 260 °C (dec.)
Densité: 1,434 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013140
Numéro CAS: 55-55-0
EINECS: 200-237-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06046
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to grey Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 %
Residue after ignition ≤0.15 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm
Potassium (K) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %