N,N,N',N'-Tétraméthyl-p-phénylenediamine, dichlorhydrate
Fournisseur: Cayman Chemical
|
Attention
|
Synonyms:
N1,N1,N4,N4-Tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, TMPD 2 HCl, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride
70455-5
70455-10
70455-25
70455-50
CAYM70455-5EA
59.4
EUR
CAYM70455-5
CAYM70455-10
CAYM70455-25
CAYM70455-50
N,N,N',N'-Tétraméthyl-p-phénylenediamine, dichlorhydrate
N,N,N',N'-Tétraméthyl-p-phénylenediamine, dichlorhydrate
Formule:
C₁₀H₁₈Cl₂N₂ Point de fusion: 227…230 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012482 Numéro CAS: 637-01-4 EINECS: 211-274-8 Merck Index: 12,09367 |