Imprimer
N,N-Diméthyl p-phénylènediammonium dichlorure 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, N,N-Dimethyl-P-phenylenediamine 2HCl
204350250 204351000
ACRO204350250EA 108 EUR
ACRO204350250 ACRO204351000
N,N-Diméthyl p-phénylènediammonium dichlorure 99%
N,N-Diméthyl p-phénylènediammonium dichlorure
Formule: (CH₃)₂NC₆H₄NH₂·2HCl
Point de fusion: 222 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012991
Numéro CAS: 536-46-9
EINECS: 208-635-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03280
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige to pink to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in water) Clear colorless to yellow to purple-brown
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %