Imprimer
Trichlorure de 4-azoniaoctaméthylènediammonium
Fournisseur: Serva
Synonyms: 4-Azoniaoctamethylenediammonium trichloride, 4-Azaoctamethylenediamine trihydrochloride, N1-(3-Aminopropyl)butane-1,4-diamine trihydrochloride, N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutane trihydrochloride
39786.01 39786.02
SERA39786.01EA 0 EUR
SERA39786.01 SERA39786.02
Trichlorure de 4-azoniaoctaméthylènediammonium
Trichlorure de 4-azoniaoctaméthylènediammonium
Formule: C₇H₂₂Cl₃N₃
MW: 254.63 g/mol
Point de fusion: 256…258 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00012918
Numéro CAS: 334-50-9
EINECS: 206-379-0
Merck Index: 12,08893