Imprimer
Trichlorure de 4-azoniaoctaméthylènediammonium 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-Azoniaoctamethylenediammonium trichloride, 4-Azaoctamethylenediamine trihydrochloride, N1-(3-Aminopropyl)butane-1,4-diamine trihydrochloride, N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutane trihydrochloride
215100050 215100010 215100250
ACRO215100050EA 119 EUR
ACRO215100050 ACRO215100010 ACRO215100250
Trichlorure de 4-azoniaoctaméthylènediammonium 99+%
Trichlorure de 4-azoniaoctaméthylènediammonium
Formule: C₇H₂₂Cl₃N₃
MW: 254.63 g/mol
Point de fusion: 248…252 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012918
Numéro CAS: 334-50-9
EINECS: 206-379-0
Merck Index: 12,08893
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %