Imprimer
Bromure de diéthylammonium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.14863.0250 8.14863.0050
8.14863.0250EA 121 EUR
8.14863.0250 8.14863.0050
Bromure de diéthylammonium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Bromure de diéthylammonium
Formule: C₄H₁₂BrN
MW: 154.05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012498
Numéro CAS: 6274-12-0
EINECS: 228-466-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 215 - 218 °C
Molar Mass 154.05 g/mol