Argent nitrate concentré pour une dilution à 0.1 N en solution aqueuse, Acculute™ solution volumétrique étalon
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
88614.LQ
88614.LS
88614.LQEA
141
EUR
88614.LQ
88614.LS
Argent nitrate concentré pour une dilution à 0.1 N en solution aqueuse, Acculute™ solution volumétrique étalon
Argent nitrate
CAS No.: 7761-88-8
Molecular Formula: AgNO3
Formula Weight: 169.87
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Colourless
UN No.: 3093
MDL No.: MFCD00003414
Formule:
AgNO₃ MW: 169.87 g/mol Point d'ébullition: 444 Point de fusion: 210 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003414 Numéro CAS: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 ONU: 3093 ADR: 8 II Merck Index: 12,08661 |