Imprimer
Acide sulfurique concentré pour une dilution à 1 L, 0.5 M H2SO4 (1.0 N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
38294-1EA 38294-6X1EA
38294-1EAEA 30.3 EUR
38294-1EA 38294-6X1EA
Acide sulfurique concentré pour une dilution à 1 L, 0.5 M H2SO4 (1.0 N) solution volumétrique, Fluka™
Acide sulfurique
Concentrate for 1 L standard solution
Formule: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Point d'ébullition: >100 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 10.38
Densité: 1.180 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 2796
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective