Imprimer
L(+)-Histidine monochlorhydrate monohydraté
Fournisseur: Roth Carl
9455.1 9455.2
ROTH9455.1EA 0 EUR
ROTH9455.1 ROTH9455.2
L(+)-Histidine monochlorhydrate monohydraté
L(+)-Histidine monochlorhydrate monohydraté
Formule: C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O
Point de fusion: 259 °C
Densité: 1,485 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151027
Numéro CAS: 5934-29-2
EINECS: 211-438-9
Merck Index: 13,04741
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=561d2381f930afe618f78d680790ea9a43f6596c&vid=8aacf6dc4ef5382410cb743498272b48c3c36999&prid=web&clid=SAPDAM