Imprimer
L(+)-Cystéine, chlorhydrate monohydraté
Fournisseur: Serva
Synonyms: (R)-(+)-Cysteine hydrochloride monohydrate, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, L-Cysteine HCI Monohydrate, H-Cys-OH.HCl.H2O, Cysteine Hydrochloride, Monohydrate, Cysteine Hydrochloride monohydrate
17769.01 17769.02 17769.03 17769.04
SERA17769.01EA 23 EUR
SERA17769.01 SERA17769.02 SERA17769.03 SERA17769.04
L(+)-Cystéine, chlorhydrate monohydraté
L(+)-Cystéine, chlorhydrate monohydraté
Formule: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O
MW: 175.64 g/mol
Point de fusion: 168…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065606
Numéro CAS: 7048-04-6
EINECS: 200-157-7
Merck Index: 13,02810
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18703c57a6b5f299a5f38f5d92b333d3d65de497&vid=10395059845247050509d84df67aefcb3c98806c&prid=web&clid=SAPDAM