Imprimer
Palladium 5% sur barium sulfate, en poudre catalyseur d'hydrogénation, réduit
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
11722.14 11722.22 11722.88
11722.14EA 465 EUR
11722.14 11722.22 11722.88
Palladium 5% sur barium sulfate, en poudre catalyseur d'hydrogénation, réduit
Palladium
Appearance: Grey-black MDL No.: MFCD03613605
Formule: Pd
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6