Imprimer
Ethidium bromure 10 mg/ml aqueous solution
Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
2218.1 2218.2
ROTH2218.1EA 0 EUR
ROTH2218.1 ROTH2218.2
Ethidium bromure 10 mg/ml aqueous solution
Ethidium bromure
Formule: C₂₁H₂₀BrN₃
MW: 394.31 g/mol
Point d'ébullition: 72
Numéro MDL: MFCD00011724
Numéro CAS: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
Merck Index: 13,04751