Imprimer
Fer (III) chlorure 41% en solution aqueuse, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Iron trichloride, Ferric chloride
24212.298EA 55.9 EUR
24212.298 24212.367 24212.447
Fer (III) chlorure 41% en solution aqueuse, TECHNICAL
Fer (III) chlorure
Formule: FeCl₃
MW: 162.21 g/mol
Point d'ébullition: 315
Point de fusion: 260
Numéro MDL: MFCD00011005
Numéro CAS: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
ONU: 2582
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04048
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 38 - 42 %