Imprimer

Nitrate de zinc (II) 10%, très pur

Fournisseur: Bernd Kraft
Attention

03328.6020 03328.7400 03328.2000 03328.3000 03328.5020
KRAF03328.6020EA 233 EUR
KRAF03328.6020 KRAF03328.7400 KRAF03328.2000 KRAF03328.3000 KRAF03328.5020
Nitrate de zinc (II) 10%, très pur
Nitrate de zinc (II)
Formule: N₂O₆Zn
MW: 189.4 g/mol
Point de fusion: 44.7
Densité: 2.07
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 7779-88-6
EINECS: 231-943-8
ONU: 3264
ADR: 8 III
Merck Index: 12,10273

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR