Hydrazine hydrate 55% en solution aqueuse (∼35% w/w N₂H₄)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Hydrazinium hydroxide, Hydrazine monohydrate
296815000
296810025
296811000
ACRO296815000EA
54.8
EUR
ACRO296815000
ACRO296810025
ACRO296811000
Hydrazine hydrate 55% en solution aqueuse (∼35% w/w N₂H₄)
Hydrazine hydrate
Formule:
NH₂NH₂·xH₂O Point de fusion: –65 °C Densité: 1.023 g/cm³ Point d'éclair: >100 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00149931 Numéro CAS: 10217-52-4 EINECS: 206-114-9 ONU: 3293 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Solution |
Refractive index | 1.3860 to 1.3900 (20°C, 589 nm) |
Density | (20°C) 1.021 to 1.025 g/ml |
Titration with HCl | 54.5 to 55.5 % (N2H4.xH2O) |