Imprimer
Ammonium thiocyanate 6% en solution aqueuse, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Thiocyanic acid ammonium salt, Ammonium rhodanide, Ammonium sulphocyanate
05914.6000 05914.3000 05914.5000
KRAF05914.6000EA 0 EUR
KRAF05914.6000 KRAF05914.3000 KRAF05914.5000
Ammonium thiocyanate 6% en solution aqueuse, très pur
Ammonium thiocyanate
Formule: NH₄SCN
MW: 76.12 g/mol
Point de fusion: 150
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011428
Numéro CAS: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Merck Index: 13,00564