Imprimer
Sulfure d'ammonium 40 - 44% (p/p) en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
40509.AE 40509.AP
40509.AEEA 104 EUR
40509.AE 40509.AP
Sulfure d'ammonium 40 - 44% (p/p) en solution aqueuse
Sulfure d'ammonium
CAS No.: 12135-76-1 Molecular Formula: (NH4)2S Formula Weight: 68.14 Physical Form: Liquid Appearance: Yellow to orange Odour: Stench UN No.: 2683 MDL No.: MFCD00010892
Formule: H₈N₂S
MW: 68.14 g/mol
Point de fusion: -18
Densité: 0.99
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010892
Numéro CAS: 12135-76-1
EINECS: 235-223-4
ONU: 2683
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00560