Imprimer
Sulfure d'ammonium 20% en solution aqueuse, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
21352.292EA 387 EUR
21352.292 21352.441
Sulfure d'ammonium 20% en solution aqueuse, GPR RECTAPUR®
Sulfure d'ammonium
Formule: H₈N₂S
MW: 68.14 g/mol
Point de fusion: -18
Densité: 0.99
Numéro MDL: MFCD00010892
Numéro CAS: 12135-76-1
EINECS: 235-223-4
ONU: 2683
ADR: 8 (3, 6.1) II
Merck Index: 13,00560
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (as (NH4)2S from sulphide) 17 - 23 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %