Imprimer
Ammoniaque 28 - 30% w/w water analysis_for
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
205840010 205840025 205840100 205840250
ACRO205840010EA 37.6 EUR
ACRO205840010 ACRO205840025 ACRO205840100 ACRO205840250
Ammoniaque 28 - 30% w/w water analysis_for
Ammoniaque
Formule: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Point d'ébullition: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –57 °C
Densité: 0.91 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011418
Numéro CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
ONU: 2672
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 % (105 °C)
Titration with HCl 28.0 to 30.0 % (As NH3)
Chloride (Cl) ≤1 ppm
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Carbonate (as CO2) ≤0.006 %
Iron (Fe) ≤0.25 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
Oxidizing substance Passes test