Imprimer
Tétraméthylammonium hydroxyde 10% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. pour polarographie, pour examiner les stéroïdes, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.08123.0050 1.08123.0250
1.08123.0050EA 94.2 EUR
1.08123.0050 1.08123.0250
Tétraméthylammonium hydroxyde 10% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. pour polarographie, pour examiner les stéroïdes, Supelco®
Tétraméthylammonium hydroxyde
for polarography and for examination of steroids
Formule: C₄H₁₃NO
MW: 91.15 g/mol
Densité: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008280
Numéro CAS: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
ONU: 1835
ADR: 8 II
Merck Index: 14,09224
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (acidimetric) ≥ 10.0 %
Chloride (Cl) ≤ 0.004 %
Ammonia and other amines ≤ 0.2 %
Ag (Silver) ≤ 0.001 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
Pb (Lead) ≤ 0.001 %
Evaporation residue passes test
Ash ≤ 0.05 %
Suitability for polarography passes test