Imprimer
Tétraméthylammonium hydroxyde 25% dans l'eau
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
420521000 420520010 420520050
ACRO420521000EA 39 EUR
ACRO420521000 ACRO420520010 ACRO420520050
Tétraméthylammonium hydroxyde 25% dans l'eau
Tétraméthylammonium hydroxyde
Formule: C₄H₁₃NO
Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –25 °C
Densité: 1,014 g/cm³
Point d'éclair: >95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008280
Numéro CAS: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
ONU: 1835
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Refractive index 1.3780 to 1.3840 (20°C, 589 nm)
Titration with HCl 23 to 27 %
GC ≥97.5 %