Imprimer
Tétraéthylammonium hydroxyde 25% (p/p) dans le methanol
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Tetrylammonium hydroxide
16328.18 16328.30
16328.18EA 123 EUR
16328.18 16328.30
Tétraéthylammonium hydroxyde 25% (p/p) dans le methanol
Tétraéthylammonium hydroxyde
CAS No.: 77-98-5 Molecular Formula: (CH3CH2)4NOH Formula Weight: 147.26 Flash Point: 16°(60°F) Physical Form: Liquid Density: 0.88 Refractive Index: 1.380 Sensitivity: Air Sensitive Odour: Like alcohol Boiling Point: dec. Beilstein Reference: 3912961 Merck Reference: 14,9201 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00009024
Formule: C₈H₂₁NO
MW: 147.26 g/mol
Point d'ébullition: Déc.
Densité: 0.88
Point d'éclair: 16 °C (60 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009024
Numéro CAS: 77-98-5
EINECS: 201-073-3
ONU: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 14,9201