Tétraéthylammonium hydroxyde 20% en solution aqueuse pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
|
Danger
|
Synonyms:
Tetrylammonium hydroxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22149.0250
8.22149.1000
8.22149.9025
8.22149.0250EA
62.2
EUR
8.22149.0250
8.22149.1000
8.22149.9025
Tétraéthylammonium hydroxyde 20% en solution aqueuse pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Tétraéthylammonium hydroxyde
Formule:
C₈H₂₁NO |
Numéro MDL:
MFCD00009024 Numéro CAS: 77-98-5 EINECS: 201-073-3 ONU: 3267 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Boiling Point | 102 °C (1013 hPa) |
Flash Point |
|
Density | 1.01 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|