Imprimer
Tétraéthylammonium hydroxyde 10% en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
420281000 420285000
ACRO420281000EA 32.4 EUR
ACRO420281000 ACRO420285000
Tétraéthylammonium hydroxyde 10% en solution aqueuse
Tétraéthylammonium hydroxyde
Formule: C₈H₂₁NO
Numéro MDL: MFCD00009024
Numéro CAS: 77-98-5
EINECS: 201-073-3
ONU: 2922
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 9.5 to 10.5 %
Melting point 153 to 157 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %