Imprimer
Aluminium sulfate 30% en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
Synonyms: Aluminum sulphate
01636.7000 01636.3000 01636.5020 01636.6020
KRAF01636.7000EA 378 EUR
KRAF01636.7000 KRAF01636.3000 KRAF01636.5020 KRAF01636.6020
Aluminium sulfate 30% en solution aqueuse
Aluminium sulfate
Formule: Al₂O₁₂S₃
MW: 342.15 g/mol
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 770
Densité: ∼1.2 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003423
Numéro CAS: 10043-01-3
EINECS: 233-135-0
Merck Index: 12,00381