Imprimer
Aluminium sulfate 30% aqueous solution
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
Synonyms: Aluminum sulphate
01635.5000 01635.7000 01635.7400 01635.3000 01635.6020
KRAF01635.5000EA 184 EUR
KRAF01635.5000 KRAF01635.7000 KRAF01635.7400 KRAF01635.3000 KRAF01635.6020
Aluminium sulfate 30% aqueous solution
Aluminium sulfate
Formule: Al₂O₁₂S₃
MW: 342.15 g/mol
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 770
Densité: ∼1.2 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003423
Numéro CAS: 10043-01-3
EINECS: 233-135-0
Merck Index: 12,00381